Learn More
Saint-Gobain Tubulure Tygon™ LMT-55 avec configuration à trois arrêts
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure Tygon™ LMT-55 Saint Gobain Performance Plastics™ avec configuration à trois arrêts supporte pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
Marque:  Saint-Gobain 070535-11-ND
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 13474815
  • 53.24€ / 12 pièces
Expédition estimée
12-02-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
  • Non toxique et non contaminant
  • Paroi intérieure lisse et polie
  • Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les poignées pour les installations de laboratoire simples.
  • Sans BPA ni phtalates
  • Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante.
Applications typiques
  • Utilisation générale en laboratoire
  • Agro-alimentaire
  • Applications biopharmaceutiques
  • Appareils analytiques
  • Pompes péristaltiques et pompes à vide
  • Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation.
Spécification
Spécification
FDA, NSF, 3-A, conforme aux normes USP classe VI
Blanc/Blanc
Tygon R3607
10 m
Pour la distribution d’échantillons et de réactifs, les dosages biologiques et chimiques et l’analyse de l’eau et des sols
1/boîte
Transparent
1,02 mm
2,72 mm
0,85 mm
-50deg;C