Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Crystal Clear Tygon™ S3™ E-LFL avec configuration 2 arrêts
S’ajuste parfaitement au verre et au métal, s’adapte à des courbes de petit rayon, est non toxique et transparente. La tubulure E-LFL Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ S3™ avec configuration 2 arrêts a une longue durée de vie et résiste au vieillissement et à l’oxydation.
118.00€ - 590.00€
Spécification
Type de produit | Tubing |
---|---|
Certifications/Conformité | USP classe VI, ISO 10993 et FDA, ISO 10993, FDA |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Tygon S3 E-LFL |
Longueur totale (impériale) | 15 in. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11866870
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-07-ND |
0,76 mm | 2,46 mm | 0,85 mm |
590.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15181723
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-07-ND |
0,76 mm | 2,46 mm | 0,85 mm |
142.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11806880
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-10-ND |
1,14 mm | 2,84 mm | 0,85 mm |
590.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11836880
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-15-ND |
2,06 mm | 3,76 mm | 0,85 mm |
590.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11846880
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-16-ND |
2,29 mm | 3,99 mm | 0,85 mm |
590.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15101723
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-04-ND |
0,38 mm | 2,18 mm | 0,9 mm |
118.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11886880
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-04-ND |
0,38 mm | 2,18 mm | 0,9 mm |
590.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11896880
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-06-ND |
0,64 mm | 2,44 mm | 0,9 mm |
590.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15131723
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-06-ND |
0,64 mm | 2,44 mm | 0,9 mm |
118.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11866880
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-11-ND |
1,3 mm | 3 mm | 0,85 mm |
590.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15171723
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-11-ND |
1,3 mm | 3 mm | 0,85 mm |
118.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- La plus longue durée de vie à la flexion des tubulures Tygon™ transparentes —, pour une réduction des temps d’arrêt liés à une défaillance de la pompe.
- Peut être autoclavée — convient aux applications de haute pureté. Très faible spallation de particules — convient aux applications liquides sensibles.
- Sans BPA ni phtalates
Spécification
Tubing | |
Autoclavable | |
15 in. | |
Pour pompe péristaltique | |
-55°C | |
Transparent | |
Flexible |
USP classe VI, ISO 10993 et FDA, ISO 10993, FDA | |
Tygon S3 E-LFL | |
381 mm | |
Pour une utilisation dans les applications de pompage péristaltique | |
12/boîte | |
56 (Shore A) | |
74°C |