Learn More
Velp Scientifica™ Unités de filtration CSF6
Pour la phase finale de filtration et de lavage définie dans la méthode enzymatique pour l’extraction des fibres alimentaires. Les unités de filtration Velp Scientifica™ CSF6 peuvent traiter un ou plusieurs échantillons.
Marque:  Velp Scientifica™ F30430210
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 28.00000kg
Code produit. 15339484
  • 5425.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
04-11-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Temps de filtration court - moins de 20 minutes, même pour 6 échantillons
  • Pompe permettant d’accélérer le processus de filtration et le lavage
  • Débouche les creusets avec la pompe à air pour améliorer la qualité de filtration
  • Réglage électronique de la contre-pression
Spécification
Spécification
230 V / 60 Hz
28 kg
Ensemble de filtration
Phase finale de filtration et de lavage définie dans la méthode enzymatique pour l’extraction des fibres alimentaires
1Chaque
420 mm
750 mm
150 ml