Learn More
MP Biomedicals™ CSM-HIS, milieux en poudre
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
10g
Description
Formule
- Ajouter 0,77 g de CSM-His à chaque litre de DOB ou DOBA et autoclaver à 121°C pendant 25 minutes
Applications :
Culture de cellules de levure, expression génétique, régulation de transcription
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Molecular Biology Certified™ |
| Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | CSM-HIS |
| Formule | Adénine 10 mg/l, HCl de L-arginine 50 mg/l, acide L-aspartique 80 mg/l, HCl de L-histidine 0 mg/l, L-isoleucine 50 mg/l, L-leucine 100 mg/l, HCl de L-lysine 50 mg/l, L-méthionine 20 mg/l, L-phénylalanine 50 mg/l, L-thréonine 100 mg/l, L-tryptophane 50 mg/l, L-tyrosine 50 mg/l, uracile 20 mg/l, L-valine 140 mg/l |
| À utiliser avec (application) | Pour la croissance de Saccharomyces cerevisiae |
| Quantité | 10 g |