Learn More
Gibco™ CTS™ KnockOut™ DMEM
Milieu DMEM CTS™ KnockOut™
Marque: Gibco™ A1286101
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.61000kg
Description
Le milieu KnockOut DMEM CTS™ est un milieu de base optimisé pour la croissance de cellules souches pluripotentes embryonnaires humaines et induites non différenciées. La gamme de produits GIBCO™ CTS™ permet d’alléger la charge de travail liée aux réactifs qualifiants lorsque vous passez des applications de recherche aux applications cliniques.Le milieu KnockOut DMEM CTS™ est un milieu de base optimisé pour la croissance de cellules souches pluripotentes embryonnaires humaines et induites non différenciées. L’osmolarité est optimisée pour se rapprocher de celle du tissu embryonnaire de la souris. Contient de la L-glutamine.
Les produits GIBCO™ CTS™ sont de qualité supérieure et sont livrés avec une documentation harmonisée telle que des certificats d’analyse ou d’origine, ainsi qu’un accès à des lettres d’autorisation à nos fichiers maîtres des médicaments, le cas échéant. La gamme de produits GIBCO™ CTS™ permet d’alléger la charge de travail liée aux réactifs qualifiants lorsque vous passez des applications de recherche aux applications cliniques.
Pour la recherche ou la fabrication non commerciale de produits à base de cellules pour la recherche clinique. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux
Spécification
Stocker entre 2 et 8°C et à l’abri de la lumière. | |
Défini chimiquement | |
Milieu DMEM CTS KnockOut | |
Bottle | |
Emballage durable | |
500 ml |
Cellules souches (embryonnaires), cellules souches (iPS - souches pluripotentes induites) | |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing | |
BPFa pour dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820 et ISO 13485 | |
Température ambiante |
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.