Learn More
Sartorius™ Balance analytique Cubistrade;
Conçue pour les pesées d’une précision maximale et sans flux de travail complexes.
Marque: Sartorius™ MSE125P-000-DU
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Description
ulliGrand écran LCD à contraste élevé/liliGuidage par menu simple avec des messages courts/liliTouches structurées de manière claire/li/ulSpécification
LCD | |
30 mg | |
85 mm |
0,01 à 0,1mg | |
Balance analytique | |
85 mm |