Learn More
Sartorius Balance Micro Cubis™ II, interface utilisateur MCE
La balance Micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
Marque:  Sartorius MCE10.6S-2CEU-F
Informations supplémentaires : Poids : 9.30000kg
Code produit. 16487175
  • 38785.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-07-2024
Description
  • Système de pesage monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Supports pour échantillon individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
  • Audit Trail intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Excellent service d’assistance
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
  • Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
    (pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Spécification
Spécification
21 CFR PART 11 17025 USP 41
Écran tactile couleur TFT
Balance et pare-vent filtré
Pare-vent F : À filtre
Micro-balance
33 mm
50/60 Hz
10,1 g
0,001 mg
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
5 s
109 mm
100/240 V ± 10 %