Learn More
Sartorius™ Balances analytiques semi-micro Cubis™, modèle série MSA225P
Faites votre choix parmi des milliers d’options pour configurer cette balance afin de répondre aux besoins individuels et d’obtenir la solution optimale pour une intégration dans le processus de pesée. Les balances analytiques semi-micro Sartorius™ série Cubis™ modèle MSA225P peuvent facilement s’intégrer dans vos flux de travaux individuels.
Marque:  Sartorius™ MSA225P-1CE-DA
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 15141309
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
L’unité d’affichage et de commande MSA est le modèle haut de gamme de la série Cubis pour une utilisation aisée. L’affichage graphique haute résolution et l’écran tactile fournissent une unité d’affichage et de commande optimale pour satisfaire les exigences les plus strictes. Les modèles Cubis MSA sont équipés d’une fonction d’avertissement intelligente en série qui détecte immédiatement toute inclinaison. Des messages clairs de réglage s’affichent à l’écran pour aider l’utilisateur à stabiliser la balance. Les trois interfaces de données incluses en série assurent une communication parfaite : Ethernet avec services Web implémentés, interface PC USB et interface RS232C pour accessoires / imprimantes Sartorius. Les interfaces en option sont les suivantes : Bluetooth, PC RS232C à 9 broches et PS/2. Alimentation électrique 100 V à 240 V, 50/60 Hz, adaptateur secteur. Le lecteur de carte SD intégré permet de transférer les données de pesée, les profils des utilisateurs, les configurations de tâches et les paramètres d’une balance à l’autre ou vers un PC. Évalue le poids, la détermination de la densité, les moyennes, la formulation, la pesée en pourcentage, la pesée de contrôle et la totalisation.ulliUnité d’affichage et de commande inclinable et amovible/liliCompense l’erreur de charge excentrique / décentrée/liliPare-vent motorisé/liliProtection par mot de passe/liliFonction de journal d’audit/liliConformité aux BPL/liliFonction de stabilisation motorisée en option/liliConversion d’unités de masse/liliFonctions programmables/liliDeuxième mémoire de tare/li/ul
Spécification
Spécification
ISO ; FDA/USP ; GxP ; Vérifié
0,2 mg
0,01, 0,02, 0,05 mg
50 à 80% d'humidité relative
Automatique
<6 s
MSA225P
0 à 60 g : 0,015 ; 60 à 120 g : 0,06
5°C à 40°C
Balance analytique semi-micro
192 mm
250 mm
154 mm
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 W 15 VDC ± 5% de la tension d'alimentation
7 W
50/60 Hz
RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, PS inclus
TFT couleur haute résolution pour un affichage à fort contraste
Grammes
Chambre de pesée automatique et certificat
≤±0,15 mg
30 mg
–220 g
≤2 s
100 g
154 x 192 x 250 mm
85 mm
261 mm
85 mm
100/240 V
1 A