Learn More
Sartorius™ Balances analytiques semi-micro Cubis™, modèle série MSA225P
Faites votre choix parmi des milliers d’options pour configurer cette balance afin de répondre aux besoins individuels et d’obtenir la solution optimale pour une intégration dans le processus de pesée. Les balances analytiques semi-micro Sartorius™ série Cubis™ modèle MSA225P peuvent facilement s’intégrer dans vos flux de travaux individuels.
14140.00€ - 15454.00€
Spécification
Type de connexion | RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS |
---|---|
Charge de coin | 0.2 mg |
Type d’affichage | High-res Color TFT for High-contrast Display |
Précision affichage | 0.01, 0.02, 0.05 mg |
Format | Grams |
Code produit | Marque | Précision affichage | Modèle | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision affichage | Modèle | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10564924
|
Sartorius™
MSA225P-000-DA |
0,01, 0,02, 0,05 mg | MSA225P | ≤2 s |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10024414
|
Sartorius™
MSA225P-000-DI |
0.01, 0.02, 0.05 mg | MSA225P | ≤2 sec. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11848471
|
Sartorius™
MSA225P-0CE-DI |
0,01, 0,02, 0,05 mg | MSA225P | ≤2 s |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11838471
|
Sartorius™
MSA225P-0CE-DA |
0,01, 0,02, 0,05 mg | MSA225P | ≤2 s |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15178249
|
Sartorius™
MSA225P-1CE-DI |
0,01, 0,02, 0,05 mg | MSA225P | ≤2 s |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15141309
|
Sartorius™
MSA225P-1CE-DA |
0,01, 0,02, 0,05 mg | MSA225P | ≤2 s |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
L’unité d’affichage et de commande MSA est le modèle haut de gamme de la série Cubis pour une utilisation aisée. L’affichage graphique haute résolution et l’écran tactile fournissent une unité d’affichage et de commande optimale pour satisfaire les exigences les plus strictes. Les modèles Cubis MSA sont équipés d’une fonction d’avertissement intelligente en série qui détecte immédiatement toute inclinaison. Des messages clairs de réglage s’affichent à l’écran pour aider l’utilisateur à stabiliser la balance. Les trois interfaces de données incluses en série assurent une communication parfaite : Ethernet avec services Web implémentés, interface PC USB et interface RS232C pour accessoires / imprimantes Sartorius. Les interfaces en option sont les suivantes : Bluetooth, PC RS232C à 9 broches et PS/2. Alimentation électrique 100 V à 240 V, 50/60 Hz, adaptateur secteur. Le lecteur de carte SD intégré permet de transférer les données de pesée, les profils des utilisateurs, les configurations de tâches et les paramètres d’une balance à l’autre ou vers un PC. Évalue le poids, la détermination de la densité, les moyennes, la formulation, la pesée en pourcentage, la pesée de contrôle et la totalisation.- Unité d’affichage et de commande inclinable et amovible
- Compense l’erreur de charge excentrique / décentrée
- Pare-vent motorisé
- Protection par mot de passe
- Fonction de journal d’audit
- Conformité aux BPL
- Fonction de stabilisation motorisée en option
- Conversion d’unités de masse
- Fonctions programmables
- Deuxième mémoire de tare
Spécification
RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS | |
High-res Color TFT for High-contrast Display | |
Grams | |
≤±0.15 mg | |
30 mg | |
–220 g | |
≤2 sec. | |
100 g | |
154 x 192 x 250 mm | |
85 mm | |
261 mm | |
85 mm | |
100/240 V | |
1 A |
0.2 mg | |
0.01, 0.02, 0.05 mg | |
50 to 80% RH | |
≤6 sec. | |
MSA225P | |
0 to 60 g: 0.015; 60 to 120 g: 0.06 | |
5°C to 40°C | |
Semi-micro Analytical Balance | |
192 mm | |
250 mm | |
154 mm | |
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5% | |
7 w | |
50/60 Hz |