Learn More
Sartorius™ Balance de précision Cubis™ MSE avec pare-vent manuel, certifiée CE
Pour les utilisateurs qui doivent peser avec la plus haute précision, mais avec des exigences moins complexes en termes de processus de pesée et de gestion de données.
5005.00€ - 8575.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO ; FDA / USP ; GxP ; Vérifié |
---|---|
Type de connexion | RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, port PS compris |
Type d’affichage | Affichage à cristaux liquides, noir et blanc |
À utiliser avec (application) | Cubistrade; couvre maintenant toute la gamme |
Comprend | Pare-vent manuel et certification |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11818581
|
Sartorius™
MSE1203S-0CE-DE |
MSE1203S | 1,2 kg | 1 mg | le;1°s. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11808581
|
Sartorius™
MSE2203P-0CE-DE |
MSE2203P | 1,01/2,2 kg | 1/10 mg | le;1°s. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11898571
|
Sartorius™
MSE2203S-0CE-DE |
MSE2203S | 2,2 kg | 1 mg | le;1°s. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11828581
|
Sartorius™
MSE623S-0CE-DE |
MSE623S | 620 g | 1 mg | le;0,8 s |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10515350
|
Sartorius™
MSE323S-0CE-DE |
MSE323S | 320 g | 1 mg | le;1°s. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11838581
|
Sartorius™
MSE623P-0CE-DE |
MSE623P | 150 / 300 / 620 g | 1/2/5 mg | le;0,8 sec |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Les balances à plateau MSE font partie de la série d’équipements modulaires Cubis qui intègre une nacelle de pesée monolithique de seconde génération usinée avec précision afin d’offrir une précision accrue et une réponse ultra-rapide pour des résultats rapides avec une répétabilité exceptionnelle. Cubis est la première et la seule balance à vérifier, exécuter et documenter automatiquement sa mise à niveau exacte.
- Offre un niveau de sécurité maximal en garantissant une fiabilité sans compromis des résultats de pesée et une conformité aux normes
- Étalonnée en usine avec certificat de vérification juridique européen CE
- Un temps de mesure court entraîne un gain de temps — pour chaque mesure
- Format standard avec fonction de mise à niveau motorisée automatique : offre un support précieux pour toujours garder la balance à niveau
- Sont dotées de l’étalonnage isoCAL, une fonction d’étalonnage / réglage entièrement automatique
- Q-Pan : minimise automatiquement les erreurs de chargement hors centre pour optimiser la précision de pesée
- Interfaces, telles que : Bluetooth™ (sans fil) ; RS232C à 9 broches avec port PS2 (pour connecter un clavier ou un lecteur de codes-barres) ou port RS232C à 25 broches supplémentaire disponibles en option
- Pare-vent manuel en verre avec revêtement antistatique et portes faciles à glisser pour une sécurité maximale
- Protection contre la poussière et l’eau
- Offre une large sélection d’accessoires pour des options étendues
- Taille du plateau : 206 x 206 mm (sauf pour le modèle 5202S, dont les dimensions sont de 140 x 140 mm)
- Grand écran LCD à contraste élevé avec touches clairement structurées pour une activation précise des fonctions
- Guidage par menu simple avec des messages courts
- Fourni de série avec les interfaces de communication USB et RS232C à 25 broches intégrées
- Parfait pour les utilisateurs qui ont besoin de peser avec la plus grande précision, mais qui ont des exigences d’application / de communication moins complexes
- Applications : Pesée de base, pesée en pourcentage, moyenne (pesée animale), conversion d’unités de masse, comptage, formulation nette/totale, détermination de la densité (méthode de la flottabilité uniquement), totalisation, calculs
Spécification
ISO ; FDA / USP ; GxP ; Vérifié | |
Affichage à cristaux liquides, noir et blanc | |
Pare-vent manuel et certification | |
Assisté | |
Carré | |
Balance de précision | |
193 mm | |
172mm | |
191 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 VCC plusmn; 5 % | |
7 W | |
50/60 Hz |
RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, port PS compris | |
Cubistrade; couvre maintenant toute la gamme | |
54 | |
1 g | |
5 à 40deg;C | |
191 x 193 x 172 mm | |
140 mm | |
172mm | |
140 mm | |
100/240 V | |
1 A |