Learn More
Sartorius™ Balances analytiques semi-micro modèle MSU225S série Cubis™
Combines classic key-operated control with the widest range of performance features
13280.00€ - 16568.00€
Spécification
Type de connexion RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS
Charge de coin 0.15 mg
Capacité 200 g
Type d’affichage High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom
Précision affichage 0.01 mg
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Modèle Capacité Précision affichage Temps de stabilisation Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Capacité Précision affichage Temps de stabilisation Prix Quantité et disponibilité  
10460655
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius™
MSU225S-000-DI
MSU225S 200 g 0.01 mg ≤2 sec. Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11888491
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius™
MSU225S-000-DU
MSU225S 200 g 0.01 mg ≤2 sec. Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11868521
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius™
MSU225S-0CE-DI
MSU225S 200 g 0.01 mg ≤2 sec. Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11858521
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius™
MSU225S-0CE-DU
MSU225S 200 g 0.01 mg ≤2 sec. Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Balance de laboratoire Cubis
• Le système modulaire de la série Cubis se base sur différents types d'unités d'affichage et de commande (MSE, MSU ou MSA), de modules de pesage et de paravents (manuel ou motorisé)
• Ce système permet d'être toujours au top de la technologie sans avoir à investir dans un nouvel appareil:
• Possibilité d'échanger ou de compléter les modules
• Développement rapide de modules supplémentaires
• L'unité d'affichage MSE dispose d'un grand écran LCD à fort contraste, guide utilisateur facile à comprendre avec des textes courts, touches clairement agencées pour le déclenchement précis des fonctions
• Cubis est la première balance de laboratoire à compenser l'erreur provoquée par une charge excentrée posée sur le plateau de pesée grâce à son système Q-Pan
• Il offre à l'utilisateur deux avantages à la fois: la réduction significative de l'erreur due à la charge excentrée et par conséquent, la possibilité d'utiliser de plus grands plateaux de pesée
• Système APC (Advanced Pharma Compliance) et conformité aux BPL: procès verbal d'impression complet et configurable, calibrage et ajustage isoCAL entièrement automatique, connectivité maximale via port USB/RS232. (port éthernet
• Supplémentaire sur modèle MSU/MSA)
• Applications disponibles sur modèle MSE: commutation d'unités, fonction Sqmin pour le poids minimal de l'échantillon selon l'USP, fonction de calibrage et d'ajustage automatique isoCAL, détermination de la masse volumique (uniquement
• Méthode de la poussée hydrostatique), calcul, calcul de la valeur moyenne, formulation total net, pesée en pourcentage, comptage
• Unité d'affichage et de commande séparable
Spécification
Spécification
RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS
200 g
0.01 mg
Cubis™ now covers the entire range from the
Assisted
≤6 sec.
MSU225S
≤±0 to 60 g: 0.015 mg, 60 to 220 g: 0.025 mg
5°C to 40°C
Semi-micro Analytical Balance
192 mm
250 mm
85 mm
85 mm
100/240 V
1 A
0.15 mg
High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom
Milligram
IP 54
≤±0.1 mg
20 mg
Square
≤2 sec.
100 g
154 x 192 x 250 mm
85 mm
261 mm
154 mm
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
7 w
50/60 Hz