Learn More
Sartorius™ Balance de précision modèle MSU623S série Cubis™
Faites votre choix parmi des milliers d’options pour configurer cette balance afin de répondre aux besoins individuels et d’obtenir la solution optimale pour une intégration dans le processus de pesée. Les balances de précision Sartorius™ série Cubis™ modèle MSU623S peuvent facilement s’intégrer dans vos flux de travaux individuels.
Marque: Sartorius™ MSU8202S-0CE-D0
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.00800kg
Description
Balance de laboratoire Cubis• Le système modulaire de la série Cubis se base sur différents types d'unités d'affichage et de commande (MSE, MSU ou MSA), de modules de pesage et de paravents (manuel ou motorisé)
• Ce système permet d'être toujours au top de la technologie sans avoir à investir dans un nouvel appareil:
• Possibilité d'échanger ou de compléter les modules
• Développement rapide de modules supplémentaires
• L'unité d'affichage MSE dispose d'un grand écran LCD à fort contraste, guide utilisateur facile à comprendre avec des textes courts, touches clairement agencées pour le déclenchement précis des fonctions
• Cubis est la première balance de laboratoire à compenser l'erreur provoquée par une charge excentrée posée sur le plateau de pesée grâce à son système Q-Pan
• Il offre à l'utilisateur deux avantages à la fois: la réduction significative de l'erreur due à la charge excentrée et par conséquent, la possibilité d'utiliser de plus grands plateaux de pesée
• Système APC (Advanced Pharma Compliance) et conformité aux BPL: procès verbal d'impression complet et configurable, calibrage et ajustage isoCAL entièrement automatique, connectivité maximale via port USB/RS232. (port éthernet
• Supplémentaire sur modèle MSU/MSA)
• Applications disponibles sur modèle MSE: commutation d'unités, fonction Sqmin pour le poids minimal de l'échantillon selon l'USP, fonction de calibrage et d'ajustage automatique isoCAL, détermination de la masse volumique (uniquement
• Méthode de la poussée hydrostatique), calcul, calcul de la valeur moyenne, formulation total net, pesée en pourcentage, comptage
• Unité d'affichage et de commande séparable
Spécification
ISO; FDA/USP; GxP; Verified | |
20 mg | |
High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom | |
Cubis™ now covers the entire range from the | |
IP 54 | |
≤±20 mg | |
10 g | |
Square | |
1 sec. | |
5000 g | |
Grams | |
193 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5% | |
7 w | |
50/60 Hz |
RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS | |
8.2 kg | |
10 mg | |
Certification | |
Assisted | |
≤1.5 sec. | |
MSU8202S | |
7 mg | |
5°C to 40°C | |
Precision Balance | |
191 x 193 x 172 mm | |
206 mm | |
172 mm | |
206 mm | |
100/240 V | |
1 A |