Learn More
PYREX™ Tubes de culture
Les tubes de culture de Corning™ sont jetables, ont un fond plat et sont livrés sans pastille de marquage.
Marque:  PYREX™ 99448-16X
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 13.10881kg
Code produit. 10746693
  • 416.66€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 22-08-2024
Description
  • 16 x 100 mm
  • En verre borosilicaté et vendu sans bouchons.
  • Pour les bouchons phénoliques jetables, voir la référence Corning 99999.
Spécification
Spécification
Tube de culture
16 mm
100 mm
1000/Bte
Non
Sans bouchon
11,5 ml
Oui
480