Learn More
Cumène, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-94452
24.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
98-82-8
MFCD00008881
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
7406
CHEBI:34656
cumène
CC(C)C1=CC=CC=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
98-82-8
MFCD00008881
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
7406
CHEBI:34656
cumène
CC(C)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cumene
Note relative au nom 98%
Point de fusion -96.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8620g/mL
Point d’ébullition 152.0°C to 154.0°C
Point d’éclair 31°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H12
Formule linéaire C6H5CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.4905 to 1.4925
Quantité 1 L
Beilstein 05, 393
Merck Index 15, 2607
Gravité spécifique 0.862
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and many other organic solvents,carbon tetrachloride,ether,benzene,acetone
Poids moléculaire (g/mol) 120.19
Viscosité 0.79 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 120.19
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Liquide