Learn More
Bemis™ Film d’emballage de laboratoire Parafilm™ M
Revêtement efficace et économique pour les tubes à essai, les béchers, les flacons, les boîtes de Petri, les bouteilles et divers autres instruments et objets présentant une surface irrégulière.
Marque:  Bemis™ PM992
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 12.83000kg
Code produit. 11693119
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Efficient and cost-effective covering for test tubes, beakers, vials, petri dishes, flasks, and various other instruments and objects with irregular surfaces.
  • Protégez l’intégrité des applications de recherche grâce à une barrière étanche à l’humidité qui est dotée d’un joint solide et qui ne se retire pas de la verrerie, malgré le relâchement
  • Réduisez le risque d’altération des données grâce à un revêtement inodore, incolore et semi-transparent
  • Empêche la perte d’humidité et de volume liée à la composition du matériau et au joint étanche
  • Son matériau flexible et auto-scellant lui permet de s’accrocher aux formes et aux surfaces irrégulières
  • Peut devenir 200 % plus long qu’à l’origine lorsqu’il est étiré
  • Résistance jusqu’à 48 heures à de nombreuses substances polaires telles que les solutions salines, les acides inorganiques et les solutions alcalines
Perméabilité
  • Oxygène : (ASTM 1927-98) 150 cc/m² d à 23°C et 50 % d’HR
  • Dioxyde de carbone : (méthode IR modulée) 1200 cc/m² d à 23°C et 0 % d’HR
  • Vapeur d’eau : (ASTM F1249-01)
    • À plat : 1 g/m² d à 38° C et 90 % d’HR
    • Plié : 1 g/m² d à 38° C et 90 % d’HR
Effets des réactifs courants
  • Permanganate de potassium
    • 5 % : aucun effet apparent, sauf une coloration marron foncé permanente en 18 heures
    • 0,1 % : identique à la solution à 5 %, mais un peu moins de couleur
  • Solution d’iode (0,1 N)
    • Aucun effet sauf une coloration brune en 18 heures
  • Alcool éthylique (95 %)
    • Aucun effet apparent sauf un léger blanchissement en 24 heures
  • Aucun effet apparent en 24 heures :
    • Acide chlorhydrique concentré (12 N) et dilué (5 N)
    • Acide sulfurique concentré (36 N) et dilué (5 N)
    • Acide nitrique concentré (16 N) et dilué (5 N)
    • Hydroxyde de sodium concentré (22 %)
    • Hydroxyde d’ammonium concentré (28 % NH<sub>3</sub>)
    • Solution saline (NaCl) (20 %)
    • Alcool isopropylique (99 %)
  • Non recommandé pour l’utilisation avec des solvants chlorés aliphatiques ou aromatiques non polaires
  • Le film devient souple et collant entre 130°F et 150°F (54°C et 66°C) environ
  •  
Informations sur la commande
Les rouleaux des références 13-374-10, 13-374-12 et 13-374-16 sont conditionnés dans des cartons de distribution.
Spécification
Spécification
Revêtement efficace et économique, suremballage pour sécuriser davantage les bouchons, couvercles et capuchons ; revêtement pour plateau ou étagère permettant d’éviter que les flacons ou instruments ne glissent.
Film de scellage
5 cm
Thermoplastique
250 pieds
2 po
76 m
Film Parafilm