Learn More
Bemis™ Film d’emballage de laboratoire Parafilm™ M
Revêtement efficace et économique pour les tubes à essai, les béchers, les flacons, les boîtes de Petri, les bouteilles et divers autres instruments et objets présentant une surface irrégulière.
Marque: Bemis™ PM996
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : CAS : 156-57-0 Poids : 0.01000kg
Description
Efficient and cost-effective covering for test tubes, beakers, vials, petri dishes, flasks, and various other instruments and objects with irregular surfaces.
- Protégez l’intégrité des applications de recherche grâce à une barrière étanche à l’humidité qui est dotée d’un joint solide et qui ne se retire pas de la verrerie, malgré le relâchement
- Réduisez le risque d’altération des données grâce à un revêtement inodore, incolore et semi-transparent
- Empêche la perte d’humidité et de volume liée à la composition du matériau et au joint étanche
- Son matériau flexible et auto-scellant lui permet de s’accrocher aux formes et aux surfaces irrégulières
- Peut devenir 200 % plus long qu’à l’origine lorsqu’il est étiré
- Résistance jusqu’à 48 heures à de nombreuses substances polaires telles que les solutions salines, les acides inorganiques et les solutions alcalines
Perméabilité
- Oxygène : (ASTM 1927-98) 150 cc/m² d à 23°C et 50 % d’HR
- Dioxyde de carbone : (méthode IR modulée) 1200 cc/m² d à 23°C et 0 % d’HR
- Vapeur d’eau : (ASTM F1249-01)
- À plat : 1 g/m² d à 38° C et 90 % d’HR
- Plié : 1 g/m² d à 38° C et 90 % d’HR
Effets des réactifs courants
- Permanganate de potassium
- 5 % : aucun effet apparent, sauf une coloration marron foncé permanente en 18 heures
- 0,1 % : identique à la solution à 5 %, mais un peu moins de couleur
- Solution d’iode (0,1 N)
- Aucun effet sauf une coloration brune en 18 heures
- Alcool éthylique (95 %)
- Aucun effet apparent sauf un léger blanchissement en 24 heures
- Aucun effet apparent en 24 heures :
- Acide chlorhydrique concentré (12 N) et dilué (5 N)
- Acide sulfurique concentré (36 N) et dilué (5 N)
- Acide nitrique concentré (16 N) et dilué (5 N)
- Hydroxyde de sodium concentré (22 %)
- Hydroxyde d’ammonium concentré (28 % NH<sub>3</sub>)
- Solution saline (NaCl) (20 %)
- Alcool isopropylique (99 %)
- Non recommandé pour l’utilisation avec des solvants chlorés aliphatiques ou aromatiques non polaires
- Le film devient souple et collant entre 130°F et 150°F (54°C et 66°C) environ
Informations sur la commande
Les rouleaux des références 13-374-10, 13-374-12 et 13-374-16 sont conditionnés dans des cartons de distribution.
Spécification
Revêtement efficace et économique, suremballage pour sécuriser davantage les bouchons, couvercles et capuchons ; revêtement pour plateau ou étagère permettant d’éviter que les flacons ou instruments ne glissent. | |
Film de scellage | |
10 cm | |
Thermoplastique |
125 pieds | |
4 po | |
38 m | |
Film Parafilm |