Learn More
Ambion™ Custom Select siRNA
ARNsi personnalisé Select
Marque:  Ambion™ 4390828
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Code produit. 15541044
  • 492.00€ / 20nmol
Expédition estimée: 30-04-2024
Description
Les ARNsi personnalisés Silencer™ Select (duplex de 21 bp modifié au LNA avec des « overhangs ») sont des outils d’interférence ARN (ARNi) idéaux pour la régulation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique d’un large éventail de types de cellules. Ces ARNsi offrent une efficacité et des spécificités élevées en matière de réduction des émissions.
Spécification
Spécification
Contient des ARNsi lyophilisés et de l’eau exempte de nucléase (1,75 ml), expédié à température ambiante. Dès réception, conserver les ARNsi dans un congélateur sans système de dégivrage à une température inférieure ou égale à –20°C
Dégradation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules
ARNsi personnalisé Select
20 nmol
ARNsi personnalisé Select, 20nmol, pureté standard, ≥80 % de pureté, idéal pour réduire l’expression des gènes afin d’étudier la fonction des protéines dans une large gamme de types de cellules, ces ARNsi offrent une grande efficacité de la réduction et des spécificités.
Ambion™, Silencer™ Select
Étalon