Learn More
Ambion™ Custom Select siRNA
ARNsi personnalisé Select
Marque: Ambion™ 4404013
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Les siARN personnalisés Silencer™ Select (duplex de 21 bp modifié au LNA avec des surplombs) sont des outils d’interférence ARN (ARNi) idéaux pour la régulation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules. Ces siARN offrent une efficacité et des spécificités élevées en matière de réduction des émissions.Spécification
Température ambiante | |
Dégradation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules | |
HPLC |
ARNsi de sélection personnalisé, 250 nmol, pureté HPLC, idéal pour la dégradation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules, ces ARNsi offrent une efficacité et des spécificités élevées en matière de réduction des émissions | |
siARN de sélection personnalisé | |
250 nmol |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.