Learn More
Ambion™ Custom Select siRNA
ARNsi personnalisé Select
Marque:  Ambion™ 4390831
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Code produit. 15571044
  • 774.00€ / 40nmol
Expédition estimée: 30-04-2024
Description
Les siARN personnalisés Silencer™ Select (duplex de 21 bp modifié au LNA avec des surplombs) sont des outils d’interférence ARN (ARNi) idéaux pour la régulation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules. Ces siARN offrent une efficacité et des spécificités élevées en matière de réduction des émissions.
Spécification
Spécification
Température ambiante
Dégradation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules
HPLC
ARNic de sélection personnalisé, 40 nmol, pureté HPLC, pureté de ≥95 %, idéal pour la dégradation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules, ces ARNic fournissent des efficacités et des spécificités de dégradation élevées
siARN de sélection personnalisé
40 nmol