Learn More
Ambion™ SiARN de sélection personnalisé, prêt à l’emploi in vivo
SiARN de sélection personnalisé, prêt à l’emploi in vivo
2630.00€ - 3300.00€
Spécification
Contenu et stockage | Température ambiante |
---|---|
À utiliser avec (application) | Dégradation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules |
Type de produit | ARNsi Ready Custom Select in vivo |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15511064
|
Ambion™
4404006 |
250 nmol |
2630.00€
250nmol |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15581471
|
Ambion™
4404007 |
1μ mol |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les siARN personnalisés Silencer™ Select (duplex de 21 bp modifié au LNA avec des surplombs) sont des outils d’interférence ARN (ARNi) idéaux pour la régulation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules. Ces siARN offrent une efficacité et des spécificités élevées en matière de réduction des émissions.Spécification
Température ambiante | |
Dégradation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules | |
ARNsi Ready Custom Select in vivo |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.