Learn More
Ambion™ Custom Silencer™ siRNA
siARN personnalisé Silencer™
Marque: Ambion™ AM16104
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
L’interférence ARN (ARNi) est la meilleure façon de dégrader efficacement l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules. Utilisez notre générateur de siARN personnalisé GeneAssist™ pour concevoir et commander un siARN personnalisé.Spécification
Conserver à ou en dessous de -20°C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique. (Les oligonucléotides séchés sont expédiés à température ambiante.) Matériel supplémentaire inclus : 1,75 ml d’eau exempte de nucléase | |
ARNsi | |
Ambion™, Silencer™ Select | |
Étalon | |
Liquide |
ARNsi adaptés, 20nmol, Liquide, Pureté standard, Hydrosoluble, les RNAi sont la meilleure manière de dégrader efficacement l’expression génétique afni d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules. Utilisez notre générateur d’ARNsi personnalisé GeneAssist pour concevoir et commander un ARNsi personnalisé. | |
ARN | |
ARNsi adaptés | |
20 nmol |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.