Learn More
Ambion™ Custom Silencer™ siRNA
siARN personnalisé Silencer™
Marque: Ambion™ AM16211
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
L’interférence ARN (ARNi) est la meilleure façon de dégrader efficacement l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules. Utilisez notre générateur de siARN personnalisé GeneAssist™ pour concevoir et commander un siARN personnalisé.Spécification
Température ambiante | |
ARNsi à façon | |
20 nmol |
ARNic personnalisé, 20 nmol, pureté CY3, l’ARNi est la meilleure façon de dégrader efficacement l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans une large gamme de types de cellules, utilisez notre générateur d’ARNic personnalisé GeneAssist pour concevoir et commander un ARNic personnalisé | |
CY 3 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.