Learn More
Fisherbrand™ Anneaux découpés
Avec section découpée pour faciliter le retrait de l’équipement.
Brand: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Additional Details : Poids : 0.50000kg
Description
- La longueur de la tige jusqu’au centre de la noix de serrage est d’environ 60 mm
- Fabriqués en acier doux avec des joints soudés
- Zingué
Specifications
Acier doux | |
Anneau Stativ | |
Acier zingué |
125 mm | |
Section découpée |