Learn More
B Braun™ Scalpels en acier inoxydable Cutfix™
Utilisez les scalpels stériles en acier inox B Braun™ Cutfix avec leur support pour double lame pour une découpe précise selon vos besoins. Ce scalpel est doté d’un manche en plastique.
12.35€ - 12.45€
Spécification
Matériau de la lame | Acier inox |
---|---|
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Matériau de la poignée | Plastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11995756
|
B Braun™
5518059 |
n°10 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10694161
|
B Braun™
5518040 |
n°11 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Jetable
- Stérile
- Acier inox
- Support de lame bilatéral
Spécification
Acier inox | |
Oui | |
Stérile | |
Plastique |