missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CUX2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CUX2 |
---|---|
Concentration | 0.43 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16843415
|
Proteintech
24902-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16833415
|
Proteintech
24902-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CUX2 may be a transcription factor involved in neural specification. It binds to DNA in a sequence-specific manner.Spécification
CUX2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
O14529, P70298 | |
13048, 23316, 288665 | |
CUX2 Fusion Protein Ag18809 | |
Primary | |
-20°C | |
CUX2 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CDP2, cut like homeobox 2, CUTL2, CUX2 | |
Cux2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |