Learn More
CXCL12/SDF-1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CXCL12/SDF-1 |
---|---|
Concentration | 0.2 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16827294
|
Proteintech
17402-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16817294
|
Proteintech
17402-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody can detect all the isoforms of CXCL12/SDF1.
CXCL12 is a stromal cell-derived alpha chemokine member of the intercrine family. This gene product and its receptor CXCR4 can activate lymphocytes and have been implicated in the metastasis of some cancers such as breast cancer. Mutations in this gene are associated with resistance to human immunodeficiency virus type 1 infections. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spécification
CXCL12/SDF-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P48061 | |
6387 | |
CXCL12/SDF-1 Fusion Protein Ag11379 | |
Primary | |
-20°C | |
CXCL12 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C X C motif chemokine 12, CXCL12, hIRH, hSDF 1, IRH, PBSF, SCYB12, SDF 1, SDF 1a, SDF 1b, SDF1, SDF1A, SDF1B, Stromal cell derived factor 1, TLSF a, TLSF b, TPAR1 | |
CXCL12 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |