missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCL8/IL8 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène CXCL8/IL8
Concentration 0.4 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16845385
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
27095-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16835385
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
27095-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Interleukin-8 (IL-8) is a chemokine produced by macrophages and other cell types such as epithelial cells. It is also synthesized by endothelial cells, which store IL-8 in their storage vesicles, the Weibel-Palade bodies. In humans, the interleukin-8 protein is encoded by the IL8 gene. Interleukin-8 (IL8) is a member of the CXC chemokine family. IL-8 is believed to play a role in the pathogenesis of bronchiolitis, a common respiratory tract disease caused by viral infection. This gene and other ten members of the CXC chemokine gene family form a chemokine gene cluster in a region mapped to chromosome 4q. The genes for IL8 have been co-localized on a 335-kb genomic fragment.
Spécification

Spécification

CXCL8/IL8
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P10145
3576
CXCL8/IL8 Fusion Protein Ag25640
Primary
-20°C
CXCL8
0.4 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C X C motif chemokine 8, CXCL8, CXCL8,IL8, Emoctakin, GCP 1, GCP1, IL 8, IL 8(1 77), IL8, IL8/NAP1 form I Interleukin 8, IL8/NAP1 form II, IL8/NAP1 form VI, interleukin 8, MDNCF, MDNCF b IL 8(5 77) IL 8(6 77), NAF, NAF IL 8(7 77), NAP 1, NAP1, Neutrophil activating factor, Protein 3 10C
CXCL8
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications