Learn More
alpha-cyano-o-tolunitrile, 80 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-94889
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
3759-28-2
C9H6N2
142.16
MFCD00001895
GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
77368
2-(cyanomethyl)benzonitrile
N#CCC1=CC=CC=C1C#N
3759-28-2
C9H6N2
142.16
MFCD00001895
GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
77368
2-(cyanomethyl)benzonitrile
N#CCC1=CC=CC=C1C#N
Nom chimique ou matériau α-Cyano-o-tolunitrile
Note relative au nom tech.
% min. CAS 75.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 76°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 75% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NCCH2C6H4CN
Quantité 25 g
Beilstein 09, 859
Poids de la formule 142.16
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique
Forme physique Poudre et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • a-Cyano-o-tolunitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.