Learn More
Cyclohexane, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
C6H12, numéro CAS 110-82-7, 2,5 L, 81 C, CHEBI:29005, incolore, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyclohexane, 6,5 C, 3 814, 84,162, flacon en verre ambré, liquide, 8 078, C1CCCCC1, 2,9, 104 mbar à 20 C, 0,94 mPaS à 20 C
Marque: Fisher Chemical C/8921/15
70.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.06
Informations supplémentaires : CAS : 110-82-7 Poids : 0.77000kg Transport : UN number : 1145 Chem class : 3 Pack group : II
Description
C6H12, numéro CAS 110-82-7, 2,5 L, 81 C, CHEBI:29005, incolore, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyclohexane, 6,5 C, 3 814, 84,162, flacon en verre ambré, liquide, 8 078, C1CCCCC1, 2,9, 104 mbar à 20 C, 0,94 mPaS à 20 C
Spécification
6.5°C | |
Incolore | |
1 L | |
Liquide | |
MFCD00003814 | |
0.94 mPaS at 20°C | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohexane | |
8078 | |
84.15g/mol |
110-82-7 | |
81°C | |
Flacon en verre ambré | |
C6H12 | |
104mbar at 20°C | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
C1CCCCC1 | |
84.16 | |
CHEBI:29005 |