Learn More
Cyclohexane-d{12}, 99,5 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051930
Click to view available options
Quantité:
10 de chaque
2 de chaque
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
1735-17-7
C6H12
96.24
MFCD00044212
XDTMQSROBMDMFD-LBTWDOQPSA-N
cyclohexane-d12, 2h12 cyclohexane, cyclohexane d, cyclohexane, d12, 2 h?? cyclohexane, cyclohexane-d12, ≥99.6 atom % d, cyclohexane #, cyclohexane-d12, 99.5 atom % d
123129
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
1735-17-7
C6H12
96.24
MFCD00044212
XDTMQSROBMDMFD-LBTWDOQPSA-N
cyclohexane-d12, 2h12 cyclohexane, cyclohexane d, cyclohexane, d12, 2 h?? cyclohexane, cyclohexane-d12, ≥99.6 atom % d, cyclohexane #, cyclohexane-d12, 99.5 atom % d
123129
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
It is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cyclohexane-d{12}
Forme physique Liquide en ampoules prélimées, 1 g/ampoule
Note relative au nom Isotopic
Densité 0,89 g/ml
Point d’éclair -18°C (-1°F)
Indice de réfraction 1,421
Quantité 2 de chaque
Point de fusion 6,5°C
Point d’ébullition 81°C
Numéro UN UN1145
Beilstein 1908842
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC (²H₁₂)cyclohexane
Poids de la formule 96.24
Pourcentage de pureté 99.5%