Learn More
Acide cyclohexaneacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15434647
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5292-21-7
C8H14O2
142.20
MFCD00001518
LJOODBDWMQKMFB-UHFFFAOYSA-N
cyclohexylacetic acid, cyclohexaneacetic acid, cyclohexylethanoic acid, hexahydrophenylacetic acid, cyclohexyl acetic acid, unii-v43k3to0hn, fema no. 2347, cyclohexane-acetic acid, v43k3to0hn, cyclo-hexylacetic acid
21363
CHEBI:37277
Acide 2-cyclohexylacétique
OC(=O)CC1CCCCC1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5292-21-7
C8H14O2
142.20
MFCD00001518
LJOODBDWMQKMFB-UHFFFAOYSA-N
cyclohexylacetic acid, cyclohexaneacetic acid, cyclohexylethanoic acid, hexahydrophenylacetic acid, cyclohexyl acetic acid, unii-v43k3to0hn, fema no. 2347, cyclohexane-acetic acid, v43k3to0hn, cyclo-hexylacetic acid
21363
CHEBI:37277
Acide 2-cyclohexylacétique
OC(=O)CC1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cyclohexaneacetic acid
Point de fusion 28°C to 32°C
Densité 1.007
Point d’ébullition 242°C to 244°C
Quantité 5 g
Beilstein 2041326
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 98%