missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Acide cyclohexaneacétique, 98 %

27.73€ - 96.64€

Identifiants chimiques

CAS 5292-21-7
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.198
Numéro MDL MFCD00001518
Clé InChI LJOODBDWMQKMFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexylacetic acid, cyclohexaneacetic acid, cyclohexylethanoic acid, hexahydrophenylacetic acid, cyclohexyl acetic acid, unii-v43k3to0hn, fema no. 2347, cyclohexane-acetic acid, v43k3to0hn, cyclo-hexylacetic acid
CID PubChem 21363
ChEBI CHEBI:37277
Nom IUPAC Acide 2-cyclohexylacétique
SMILES C1CCC(CC1)CC(=O)O
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15434647
FDS Afficher les documents
Alfa Aesar™
H31986.06
5g
27.73€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 1 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15444647
FDS Afficher les documents
Alfa Aesar™
H31986.14
25g
96.64€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
17-03-2021
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Identifiants chimiques

5292-21-7
142.198
LJOODBDWMQKMFB-UHFFFAOYSA-N
21363
Acide 2-cyclohexylacétique
C8H14O2
MFCD00001518
cyclohexylacetic acid, cyclohexaneacetic acid, cyclohexylethanoic acid, hexahydrophenylacetic acid, cyclohexyl acetic acid, unii-v43k3to0hn, fema no. 2347, cyclohexane-acetic acid, v43k3to0hn, cyclo-hexylacetic acid
CHEBI:37277
C1CCC(CC1)CC(=O)O

Spécification

Cyclohexaneacetic acid
242°C to 244°C
5g
C8H14O2
2041326
LJOODBDWMQKMFB-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-cyclohexylacétique
21363
142.2
1.007
28°C to 32°C
5292-21-7
MFCD00001518
cyclohexylacetic acid, cyclohexaneacetic acid, cyclohexylethanoic acid, hexahydrophenylacetic acid, cyclohexyl acetic acid, unii-v43k3to0hn, fema no. 2347, cyclohexane-acetic acid, v43k3to0hn, cyclo-hexylacetic acid
C1CCC(CC1)CC(=O)O
142.198
CHEBI:37277
98%
FDS