Learn More
Cyclohexanone, 99,8 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Tambour métallique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cyclohexanone |
Point de fusion | -47.0°C |
Densité | 0.9470g/mL |
Point d’ébullition | 155.0°C |
Quantité | 25 L |
Point d’éclair | 43°C |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Tambour métallique |
Forme physique | Liquide |
Indice de réfraction | 1.4450 to 1.4560 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cyclohexanone
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.