Learn More
Isocyanure de cyclohexyle, 99 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 158400250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 931-53-3 Poids : 0.07500kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 25g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
931-53-3 | |
109.17 | |
XYZMOVWWVXBHDP-UHFFFAOYSA-N | |
79129 | |
isocyanocyclohexane |
C7H11N | |
MFCD00003839 | |
cyclohexyl isocyanide, cyclohexane, isocyano, cyclohexylisocyanide, cyclohexaneisonitrile, cyclohexyl isonitrile, n-cyclohexylisocyanide, cyi, cyclohexylisonitrile, isocyano-cyclohexane, cyclohexyliminocarbene | |
CHEBI:17966 | |
[C-]#[N+]C1CCCCC1 |
Especificaciones
Cyclohexyl isocyanide | |
77°C | |
Flacon en verre | |
0.89 | |
Incolore à marron | |
931-53-3 | |
C7H11N | |
MFCD00003839 | |
cyclohexyl isocyanide, cyclohexane, isocyano, cyclohexylisocyanide, cyclohexaneisonitrile, cyclohexyl isonitrile, n-cyclohexylisocyanide, cyi, cyclohexylisonitrile, isocyano-cyclohexane, cyclohexyliminocarbene | |
XYZMOVWWVXBHDP-UHFFFAOYSA-N | |
isocyanocyclohexane | |
79129 | |
109.17 | |
99% |
0.8900g/mL | |
Authentic | |
1.4490 to 1.4520 | |
173.0°C to 176.0°C | |
25g | |
98.5% min. (GC) | |
C6H11NC | |
06,152 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inert organic solvents | |
[C-]#[N+]C1CCCCC1 | |
109.17 | |
CHEBI:17966 | |
Liquide |
Seguridad y manipulación
- Cyclohexyl isocyanide
Palabra de advertencia
- Attention
Clasificación
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consejos de prudencia
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.