Learn More
Cis-cyclooctène, 95 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510288
42.80 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
931-87-3
C8H14
110.20
MFCD00001753
URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
cis-cyclooctene, z-cyclooctene, cyclooctene, z, cyclooctene, 1z, cyclooct-1-ene, e-cyclooctene, 1-cyclooctene #, 1z-cyclooctene, 7z-cyclooctene, ar,e-cyclooctene
638079
C1CCC\C=C/CC1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
931-87-3
C8H14
110.20
MFCD00001753
URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
cis-cyclooctene, z-cyclooctene, cyclooctene, z, cyclooctene, 1z, cyclooct-1-ene, e-cyclooctene, 1-cyclooctene #, 1z-cyclooctene, 7z-cyclooctene, ar,e-cyclooctene
638079
C1CCC\C=C/CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau cis-Cyclooctene
Point de fusion -16.0°C
Couleur Incolore à marron
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 145.0°C to 146.0°C
Point d’éclair 25°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C8H14
Indice de réfraction 1.4680 to 1.4710
Quantité 250 mL
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: <0.1g/L (20°C)
Nom IUPAC Cyclooctène
Stabilisateur 100 to 200ppm irganox 1076 FD
Viscosité 1.89 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 110.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide