Learn More
Cis-cyclooctène, 95 %, stabilisé, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 154862500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 931-87-3 Poids : 0.26000kg Transport : UN number : 3295 Chem class : 3 Pack group : III
Quantité 250mL
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10011800
Quantité Prix
1 53.55€ / 250mL
10 49.39€ / 250mL
En stock, prêt à être expédié : 4
Identifiants chimiques
931-87-3
110.2
cis-cyclooctene, z-cyclooctene, cyclooctene, z, cyclooctene, 1z, cyclooct-1-ene, e-cyclooctene, 1-cyclooctene #, 1z-cyclooctene, 7z-cyclooctene, ar,e-cyclooctene
Cyclooctène
C8H14
URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
638079
C1CCCC=CCC1
Spécification
cis-Cyclooctene
25°C
Flacon en verre
0.84
1.89 mPa.s (20°C)
Incolore à marron
250mL
94% min. (GC)
C8H14
Solubility in water: <0.1g/L (20°C)
C1CCCC=CCC1
110.2
110.2
95%
0.8400g/mL
Authentic
1.4680 to 1.4710
100 to 200ppm irganox 1076 FD
145.0°C to 146.0°C
-16.0°C
931-87-3
C8H14
cis-cyclooctene, z-cyclooctene, cyclooctene, z, cyclooctene, 1z, cyclooct-1-ene, e-cyclooctene, 1-cyclooctene #, 1z-cyclooctene, 7z-cyclooctene, ar,e-cyclooctene
URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
Cyclooctène
638079
Liquide
Vidéos
FDS Documents