Learn More
Alfa Aesar™ Tétrachlorure de cyclopentadiénylniobium(V)
Marque:  Alfa Aesar™ 039246.06
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 33114-15-7 Poids : 0.00500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 5g
Code produit. 11393638
  • 286.00€ / 5g
Expédition estimée
09-06-2021
Identifiants chimiques
33114-15-7
299.801
KAWQZSRKEBAOSY-UHFFFAOYSA-J
74765428
C1C=CC=[C-]1.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nb+5]
C5H5Cl4Nb
MFCD00070445
niobium 5+ chloride cyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/4/1, niobium 5+ ion cyclopenta-1,3-dien-1-ide tetrachloride
cyclopenta-1,3-diène;niobium(5+);tétrachlorure
Spécification
Cyclopentadienylniobium(V) tetrachloride
Jaune à marron
5g
C5H5Cl4Nb
UN3261
KAWQZSRKEBAOSY-UHFFFAOYSA-J
cyclopenta-1,3-diène;niobium(5+);tétrachlorure
74765428
Cristalline
Moisture Sensitive
180°C (decomposition)
33114-15-7
MFCD00070445
niobium 5+ chloride cyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/4/1, niobium 5+ ion cyclopenta-1,3-dien-1-ide tetrachloride
C1C=CC=[C-]1.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nb+5]
299.801
299.82
Vidéos
FDS Documents