Learn More
Cyclopentane, +95 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757366
65.40 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
287-92-3
C5H10
70.15
MFCD00001356
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
9253
CHEBI:23492
cyclopentane
C1CCCC1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
287-92-3
C5H10
70.15
MFCD00001356
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
9253
CHEBI:23492
cyclopentane
C1CCCC1
Cyclopentane, 95 % et plus, C5H10, numéro CAS-287-92-3, pentaméthylène, cyclopentanes, hsdb 62, hydrocarbures, cyclique c5 et c6, cyclopentan, t86pb90rnu, unii-t86pb90rnu, ciclopentano, groupe cyclopentyle, zyklopentan, 5 L, 95 % min (GC), 50,0 C, CHEBI:23492, incolore, 0,7500 g/ml, 206-016-6, -7°C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cyclopentane
Note relative au nom Extra Dry
Point de fusion -94.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 50.0°C
Point d’éclair −7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire C5H10
Indice de réfraction 1.4050 to 1.4070
Quantité 1 L
Résidus après évaporation 0.001% max.
Merck Index 15, 2736
Gravité spécifique 0.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,alcohol,ether and,most hydrocarbon solvents
Viscosité 0.44 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 70.15
Pourcentage de pureté 95+%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.