Learn More
Chlorure de cyclopentanesulfonyle, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228569
100.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
26394-17-2
C5H9ClO2S
168.64
MFCD04117774
HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
cyclopentylsulfonyl chloride, cyclopentanesulphonyl chloride, chlorocyclopentylsulfone, cyclopentylsulfonylchloride, acmc-1ccr5, cyclopentanesulfonylchloride, cyclopentyl sulfonyl chloride, chlorosulphonyl cyclopentane, cyclopentane sulfonyl chloride, cyclopentane sulphonyl chloride
3717197
Chlorure de cyclopentanesulfonyle
C1CCC(C1)S(=O)(=O)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
26394-17-2
C5H9ClO2S
168.64
MFCD04117774
HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
cyclopentylsulfonyl chloride, cyclopentanesulphonyl chloride, chlorocyclopentylsulfone, cyclopentylsulfonylchloride, acmc-1ccr5, cyclopentanesulfonylchloride, cyclopentyl sulfonyl chloride, chlorosulphonyl cyclopentane, cyclopentane sulfonyl chloride, cyclopentane sulphonyl chloride
3717197
Chlorure de cyclopentanesulfonyle
C1CCC(C1)S(=O)(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cyclopentanesulfonyl chloride
Couleur Marron
Point d’ébullition 95°C to 98°C (2.0 Torr)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 168.64
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentanesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.