Learn More
Chlorure de cyclopentanesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031701
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
26394-17-2
C5H9ClO2S
168.635
MFCD04117774
HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
cyclopentylsulfonyl chloride, cyclopentanesulphonyl chloride, chlorocyclopentylsulfone, cyclopentylsulfonylchloride, acmc-1ccr5, cyclopentanesulfonylchloride, cyclopentyl sulfonyl chloride, chlorosulphonyl cyclopentane, cyclopentane sulfonyl chloride, cyclopentane sulphonyl chloride
3717197
Chlorure de cyclopentanesulfonyle
C1CCC(C1)S(=O)(=O)Cl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
26394-17-2
C5H9ClO2S
168.635
MFCD04117774
HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
cyclopentylsulfonyl chloride, cyclopentanesulphonyl chloride, chlorocyclopentylsulfone, cyclopentylsulfonylchloride, acmc-1ccr5, cyclopentanesulfonylchloride, cyclopentyl sulfonyl chloride, chlorosulphonyl cyclopentane, cyclopentane sulfonyl chloride, cyclopentane sulphonyl chloride
3717197
Chlorure de cyclopentanesulfonyle
C1CCC(C1)S(=O)(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cyclopentanesulfonyl chloride
Point d’ébullition 71°C to 73°C (2 mmHg)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 168.64
Pourcentage de pureté 97%