Learn More
Alfa Aesar™ Isothiocyanate de cyclopentyle, 98 %
Catalog Number 11489283
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
33522-03-1
C6H9NS
127.205
MFCD00040877
PJOODZCPFADLCI-UHFFFAOYSA-N
cyclopentyl isothiocyanate, cyclopentane, isothiocyanato, isothiocyanato-cyclopentane, cyclopentanisothiocyanate, cyclopentylisothiocyanate, acmc-20albz
141792
isothiocyanocyclopentane
C1CCC(C1)N=C=S
33522-03-1
C6H9NS
127.205
MFCD00040877
PJOODZCPFADLCI-UHFFFAOYSA-N
cyclopentyl isothiocyanate, cyclopentane, isothiocyanato, isothiocyanato-cyclopentane, cyclopentanisothiocyanate, cyclopentylisothiocyanate, acmc-20albz
141792
isothiocyanocyclopentane
C1CCC(C1)N=C=S
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’acétone et hydrolysé avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité, conserver à l’abri de l’eau/l’humidité. Stocker dans des conditions fraîches et sèches, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cyclopentyl isothiocyanate
Densité 1.03
Point d’ébullition 75°C to 76°C (10 mmHg)
Indice de réfraction 1.523
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2715701
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetone and hydrolyzes with water.
Poids de la formule 127.21
Pourcentage de pureté 98%