Learn More
Bromure de cyclopentylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15425415
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un nucléophile actif dans le couplage croisé catalysé par Pd des halogénures d’hétéroaryle.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Manipuler sous un gaz de protection sec. Sensible à l’air. Conserver à l’écart des bases fortes et
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cyclopentylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 171860-68-7
Densité 0.955
Formule moléculaire C5H9BrZn
Numéro MDL MFCD00671991
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme zinc, bromocyclopentyl, cyclopentylzinc bromide, cyclopentylzinc bromide solution, bromo cyclopentyl zinc, bromo cyclopentylzinc, zinc,bromocyclopentyl, cyclopentyl zinc bromide, cyclopentylzinc ii bromide, gopycbpmccjysn-uhfffaoysa-m
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI GTJUPSNUGOBNMF-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1CC[CH-]C1.[Zn+]Br
Nom IUPAC bromozinc(1+) ; cyclopentane
Poids moléculaire (g/mol) 214.411
CID PubChem 4139106
Poids de la formule 214.41