Learn More
Cyclopropanecarboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10019021
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1489-69-6
C4H6O
70.09
MFCD00012261
JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
cyclopropanecarboxaldehyde, formylcyclopropane, cyclopropylmethanal, cyclopropanecarboxyldehyde, cyclopropanal, cyclopropane aldehyde, cyclopropancarbaldehyd, cyclopropancarbaldehyde, cyclopropancarboxaldehyde, cyclopropanecarboaldehyde
123114
cyclopropanecarbalaldéhyde
C1CC1C=O
1489-69-6
C4H6O
70.09
MFCD00012261
JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
cyclopropanecarboxaldehyde, formylcyclopropane, cyclopropylmethanal, cyclopropanecarboxyldehyde, cyclopropanal, cyclopropane aldehyde, cyclopropancarbaldehyd, cyclopropancarbaldehyde, cyclopropancarboxaldehyde, cyclopropanecarboaldehyde
123114
cyclopropanecarbalaldéhyde
C1CC1C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cyclopropanecarboxaldehyde
Note relative au nom 98%
Densité 0.9380g/mL
Point d’ébullition 98.0°C to 101.0°C
Point d’éclair 7°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C3H5CHO
Indice de réfraction 1.4285 to 1.4305
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.938
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopropanecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.