Learn More
Chlorure d’acide cyclopropanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509442
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
4023-34-1
C4H5ClO
104.54
ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
cyclopropanecarboxylic acid chloride, cyclopropane carbonyl chloride, cyclopropylcarboxyl chloride, chloroformyl cyclopropane, cyclopropylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopropane, cyclopropyl carbonyl chloride, cyclopropyl carboxylic chloride, cyclopropane carboxylic acid chloride, cyclopropanoyl chloride
77637
Chlorure de cyclopropanecarbonyle
C1CC1C(=O)Cl
4023-34-1
C4H5ClO
104.54
ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
cyclopropanecarboxylic acid chloride, cyclopropane carbonyl chloride, cyclopropylcarboxyl chloride, chloroformyl cyclopropane, cyclopropylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopropane, cyclopropyl carbonyl chloride, cyclopropyl carboxylic chloride, cyclopropane carboxylic acid chloride, cyclopropanoyl chloride
77637
Chlorure de cyclopropanecarbonyle
C1CC1C(=O)Cl
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cyclopropanecarboxylic acid chloride
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 119.0°C
Point d’éclair 23°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C3H5COCl
Indice de réfraction 1.4515 to 1.4535
Quantité 5 g
Beilstein 09,4
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 104.54
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide