Learn More
Cyclopropylcarbinol, 97+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10472634
Click to view available options
Quantité:
25 g
Nom chimique ou matériau Cyclopropyl carbinol
CAS 2516-33-8
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Formule moléculaire C4H8O
Numéro MDL MFCD00001309
Quantité 25 g
Synonyme cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
Clé InChI GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1CC1
Nom IUPAC cyclopropylmethanol
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
CID PubChem 75644
Poids de la formule 72.11