Learn More
BRAND™ Barreaux d’agitation magnétique en PTFE, de forme cylindrique
En PTFE. Les barreaux d’agitation magnétiques en PTFE BRAND™ de forme cylindrique conviennent aux applications universelles. Surface arrondie et lisse pour une action d’agitation efficace.
Marque:  BRAND™ 137155
48.66 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.19800kg
Code produit. 10727671
  • 88.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-04-2024
Description
  • En PTFE
  • Surface arrondie et lisse pour une action d’agitation efficace.
  • Adaptés aux applications universelles.
Spécification
Spécification
27 mm
PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Cylindrique
1/boîte
108 mm