Learn More
BRAND™ Barreaux d’agitation magnétique en PTFE, de forme cylindrique
En PTFE. Les barreaux d’agitation magnétiques en PTFE BRAND™ de forme cylindrique conviennent aux applications universelles. Surface arrondie et lisse pour une action d’agitation efficace.
Marque: BRAND™ 137104
31.87 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01500kg
Description
- En PTFE
- Surface arrondie et lisse pour une action d’agitation efficace.
- Adaptés aux applications universelles.
Spécification
3 mm | |
Barreau d’agitation magnétique | |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |
Cylindrique |
PTFE | |
10/boîte | |
8 mm |