Learn More
Agilent BioTek Lecteur d’imagerie cellulaire multimode Cytation 1
Pour microplaques de 6 à 384 puits, lames, boîtes de Petri et flacons. Le lecteur d’imagerie cellulaire multimode Cytation 1 avec fluorescence, fond clair, offre une imagerie puissante et une collecte de données quantitatives dans un seul instrument.
sur devis
Spécification
Type | Lecteur de microplaques multimode pour l’imagerie cellulaire |
---|---|
Agitation | Linéaire, orbitale, double orbitale |
Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20 % |
Plage de concentration en O2 | 0 à 19 % |
Type de microplaques | Plaques de 6 à 384 puits |
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17267929
|
Agilent BioTek
CYT1V-SN |
CYT1V | Fluorescence et imagerie en fond clair à haut contraste |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17247929
|
Agilent BioTek
CYT1FAV-SN |
CYT1FAV | Fluorescence et imagerie en fond clair à fort contraste ; absorbance monochromatique ; fluorescence filtrée/dichroïque ; luminescence/luminescence filtrée |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
17227929
|
Agilent BioTek
CYT1FA-SN |
CYT1FA | Absorbance monochromatique ; fluorescence filtrée/dichroïque ; luminescence/luminescence filtrée |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
Description
- Grossissement de 1,25 X à 60 X disponible
- Objectifs 1,25 X, 2,5 X (2,25 X eff), 2,5 X (2,75 X eff), 4 X,10 X, 20 X, 40 X, 60 X disponibles
- Agitation linéaire, orbitale et orbitale double
- L’imagerie de cellules vivantes et le support des tests grâce au contrôle du CO2 / O2, au contrôle de la température à 65°C et à l’agitation optimisent les tests sur cellules et autres tests
- Peut être configuré à l’aide de la microscopie numérique automatisée ou de la détection conventionnelle de microplaques ou les deux
- Les monochromateurs à fluorescence offrent une bande passante variable de 200 nm à 999 nm par incréments de 1 nm pour une flexibilité optimale
- Logiciel Gen5 puissant et facile à utiliser pour une lecture efficace des plaques, la capture d’images et l’analyse
- Fournit à la fois des informations cellulaires phénotypiques quantitatives avec des données quantitatives bien basées
Spécification
Lecteur de microplaques multimode pour l’imagerie cellulaire | |
0 à 20 % | |
Plaques de 6 à 384 puits | |
Flash au xénon | |
Logiciel pour lecteur de microplaques et imageur Gen5 | |
20 po | |
17,5 in | |
16,5 in | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
Linéaire, orbitale, double orbitale | |
0 à 19 % | |
Point final, cinétique, balayage de surface, procédé d’injection/lecture en mode plaque et procédé d’injection/lecture en mode puits | |
0,3 μm/pixel à 20X | |
Incubation jusqu’à 45°C | |
50,8 cm | |
44,5 cm | |
41,9 cm |