Learn More
BioTek Instruments Lecteur d'imagerie confocale Cytation C10
Le lecteur d'imagerie confocale Cytation C10 combine la microscopie confocale numérique automatisée et la microscopie grand champ avec la lecture conventionnelle de microplaques multimodes dans un design unique et breveté. Le module confocal à disque rotatif offre une résolution exquise et des capacités de sectionnement optique dans une grande variété de types d'échantillons. 
Marque:  BioTek Instruments C10PW
Informations supplémentaires : Poids : 53.30000kg
Code produit. 17160569
  • 78877.00€ / 1 unité
Date d’expédition estimée: 06-08-2021
Description
Description
  • Les composants de haute qualité utilisés dans le système, notamment une caméra CMOS (sCMOS) scientifique Hamamatsu, des objectifs Olympus et l’éclairage laser, permettent une excellente qualité d’image à un prix abordable
  • Comprend la fluorescence grand champ, l’optique à fond clair et à contraste de phase
  • Sa lecture de plaques multi-mode à bande passante variable basée sur le monochromateur repose sur la conception éprouvée des produits BBioTek Synergy™ leaders du marché
  • Les contrôles environnementaux permettent des dosages de cellules vivantes et le logiciel Gen5™ est spécialement conçu pour détecter des échantillons et capturer des images rapidement et en toute simplicité
  • Le nouveau visualiseur 3D permet aux utilisateurs de réaliser une reconstruction 3D de leurs échantillons plus épais, capturés au microscope confocal.
  • Grâce à Cytation C10, le mode confocal est à la portée de chaque laboratoire
  • Imagerie confocale et lecteur de plaques multimode, 2 en 1
  • Contrôles environnementaux pour l’imagerie de cellules vivantes
  • Prélèvement ciblé : L’imagerie et la détection multimode permettent de gagner du temps et de stocker des données
  • Bande passante variable pour la sensibilité et la spécificité
  • Cytation C10 est compatible avec n’importe quel dosage
Spécification
Spécification
2 seringues en option
Absorbance UV-visible, intensité de fluorescence, luminescence
Point final, cinétique, balayage spectral, balayage de la zone de puits
Monochromateur : Plaques de 6 à 384 puits. Imagerie de plaques de 6 à 1 536 puits
Précision du diam. ext <1 % (à 3 diam. ext)
5 - 1 000 µl par incréments de 1 µl (en option avec injecteurs)
Linéaire, orbitale, orbitale double
27 in
122 lbs
100/240 V
230 à 999
Configuration C10PW
1 à 19 % avec contrôleur de gaz en option
12 mois
Flash au xénon
Logiciel pour lecteur de microplaques et imageur Gen5 inclus. Gen5 conforme à la norme 21 CFR Part 11 (option). Logiciel Gen5 Image+ et Image Prime disponible pour l’analyse d’images complètes (option)
Monochromateur 4 nm (230 - 285 nm), 8 nm (>285 nm)
Fluorescence de 7 décades >luminescence de 6 décades 0 à 4 diam ext
Incubation 4 zones à 45°C avec contrôle de condensation
68,6 cm
53,3 kg
50-60 Hz
Alimentation externe 250 W, 24 V.c.c, compatible avec 100-240 V.c.a (50-60 Hz)
20 x 27 x 18,5
Plage : 0 à 20 % (CO2), 1 à 19 % (O2), avec contrôleur de gaz en option