Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytidine, 99+ %
Catalog Number p-97816
39.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
65-46-3
C9H13N3O5
243.22
MFCD00006545
UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
6175
CHEBI:17562
4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2-one
NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
65-46-3
C9H13N3O5
243.22
MFCD00006545
UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
6175
CHEBI:17562
4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2-one
NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cytidine
Note relative au nom 99.5%
Absorbance 0.43 to 0.47 (A250/A260), 2.05 to 2.15 (A280/A260)
Point de fusion 210.0°C to 217.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 31,24
Merck Index 15,2783
Rotation spécifique + 31.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acids and alkalies,insoluble in organic solvents
Spectrophotométrie 98 to 102% (lambda max. 280nm,pH 1) molar absorptivity 13000+/-2%,on dry basis
Transmittance 98% min. (c=1, H2O, 430nm) 1cm cell
Poids de la formule 243.22
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline